Print…
Óleo de rícino, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C9606-1L C9606-500ML
SIALC9606-1LEA 335 EUR
SIALC9606-1L SIALC9606-500ML
Óleo de rícino, Sigma-Aldrich®
Óleo de rícino
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00130746
Número CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908