Print…
Chenodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C9377-100MG C9377-25G C9377-5G
SIALC9377-100MGEA 51.6 EUR
SIALC9377-100MG SIALC9377-25G SIALC9377-5G
Chenodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Chenodeoxycholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₄
Ponto de Fusão: 164,85…165.85 °C
Densidade: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064142
Número CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096