Ácido cianoacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C88505-1KG
C88505-25G
C88505-500G
SIALC88505-1KGEA
235
EUR
SIALC88505-1KG
SIALC88505-25G
SIALC88505-500G
Ácido cianoacético, Sigma-Aldrich®
Ácido cianoacético
Fórmula:
C₃H₃NO₂ Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 66 °C Densidade: >1,1 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: >165 °C |
Número MDL :
MFCD00002677 Número CAS: 372-09-8 EINECS: 206-743-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,02718 |