Print…
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C80687-1KG C80687-500G C80687-25G
SIALC80687-1KGEA 96.6 EUR
SIALC80687-1KG SIALC80687-500G SIALC80687-25G
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamaldehyde
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 252 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319