Print…
Cottonseed oil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C7767-1L C7767-500ML
SIALC7767-1LEA 150 EUR
SIALC7767-1L SIALC7767-500ML
Cottonseed oil, Sigma-Aldrich®
Cottonseed oil
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00130872
Número CAS: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7