Print…
Ortofosfato de tri-cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
C5267-100G C5267-500G
SIALC5267-100GEA 148 EUR
SIALC5267-100G SIALC5267-500G
Ortofosfato de tri-cálcio, Sigma-Aldrich®
Ortofosfato de tri-cálcio
Fórmula: Ca₃(PO₄)₂
Densidade: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015984
Número CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741