Print…
4-CPA, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-CPA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C0413-100G C0413-25G C0413-500G
SIALC0413-100GEA 144 EUR
SIALC0413-100G SIALC0413-25G SIALC0413-500G
4-CPA, Sigma-Aldrich®
4-CPA
Fórmula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Peso Molecular: 186.59 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 160
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004305
Número CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3