Print…
4-Bromopyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B80429-1G B80429-5G
SIALB80429-1GEA 38.6 EUR
SIALB80429-1G SIALB80429-5G
4-Bromopyridinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromopyridinium chloride
Fórmula: C₅H₅BrClN
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Número MDL : MFCD00012828
Número CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III