Print…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B80003-100G B80003-25G
SIALB80003-100GEA 145 EUR
SIALB80003-100G SIALB80003-25G
N-(3-Bromopropyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso Molecular: 268.11 g/mol
Ponto de ebulição: 433
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Número MDL : MFCD00005904
Número CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5