Print…
3-Brompropylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B79803-100G B79803-25G
SIALB79803-100GEA 225 EUR
SIALB79803-100G SIALB79803-25G
3-Brompropylamine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
3-Brompropylamine hydrobromide
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br
Ponto de Fusão: 173…174 °C
Número MDL : MFCD00012912
Número CAS: 5003-71-4
EINECS: 225-675-0