Print…
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B66302-100G B66302-25G
SIALB66302-100GEA 152 EUR
SIALB66302-100G SIALB66302-25G
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Ponto de ebulição: 318 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Número MDL : MFCD00005902
Número CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9