Print…
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B25401-100G B25401-5G
SIALB25401-100GEA 72.4 EUR
SIALB25401-100G SIALB25401-5G
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Benzyl mercaptan
Fórmula: C₇H₈S
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004867
Número CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456