Print…
3-Benzoylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B13802-100G B13802-25G
SIALB13802-100GEA 209 EUR
SIALB13802-100G SIALB13802-25G
3-Benzoylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Benzoylpropionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 325 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…117 °C
Número MDL : MFCD00002792
Número CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0