Print…
11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A82605-100G A82605-500G
SIALA82605-100GEA 44.5 EUR
SIALA82605-100G SIALA82605-500G
11-Aminoundecanoic acid, Sigma-Aldrich®
11-Aminoundecanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₃NO₂
Ponto de ebulição: 331 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 187…190 °C
Número MDL : MFCD00008150
Número CAS: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6