2-Amino-4-metiltiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A66006-25G
A66006-5G
SIALA66006-25GEA
119
EUR
SIALA66006-25G
SIALA66006-5G
2-Amino-4-metiltiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-metiltiazole
Fórmula:
C₄H₆N₂S Peso Molecular: 114.17 g/mol Ponto de ebulição: 231 Ponto de Fusão: 42 Densidade: 1.202 g/cm³ (50 °C) |
Número MDL :
MFCD00005329 Número CAS: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Merck Index: 13,00449 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...