Print…
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 88.6 EUR
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006449
Número CAS: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6