Print…
3-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Pyridylmethylamine, (3-Pyridyl)methylamine, 3-Picolamine, Pyridin-3-ylmethanamine, 3-Picolylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A65409-100G A65409-5G
SIALA65409-100GEA 90.2 EUR
SIALA65409-100G SIALA65409-5G
3-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,0712 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006412
Número CAS: 3731-52-0
EINECS: 223-091-0