Print…
2-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A65204-25G A65204-100G A65204-5G
SIALA65204-25GEA 123 EUR
SIALA65204-25G SIALA65204-100G SIALA65204-5G
2-(Aminomethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 197 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81 °C
Densidade: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006360
Número CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5