Print…
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A50401-100G A50401-25G
SIALA50401-100GEA 1060 EUR
SIALA50401-100G SIALA50401-25G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Peso Molecular: 127.1 g/mol
Ponto de ebulição: 394
Ponto de Fusão: 300
Número MDL : MFCD00006094
Número CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5