Print…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A48601-100G A48601-10G
SIALA48601-100GEA 1160 EUR
SIALA48601-100G SIALA48601-10G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Número MDL : MFCD00006090
Número CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9