Print…
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A45807-25G A45807-5G
SIALA45807-25GEA 626 EUR
SIALA45807-25G SIALA45807-5G
2-Amino-5-chlorobenzoxazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₅ClN₂O
Ponto de ebulição: 309 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 184 °C
Número MDL : MFCD00005770
Número CAS: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
Merck Index: 12,10328