Print…
2-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A38800-1G A38800-25G A38800-5G
SIALA38800-1GEA 53.6 EUR
SIALA38800-1G SIALA38800-25G SIALA38800-5G
2-Aminoanthracene, Sigma-Aldrich®
2-Aminoanthracene
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 218…219 °C
Densidade: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003582
Número CAS: 613-13-8
EINECS: 210-330-9