Print…
Methyl hydrogen adipate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,6-Hexanedioic acid methyl ester, Adipic acid methyl ester, Adipic acid monomethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A26403-25G A26403-5G
SIALA26403-25GEA 69.5 EUR
SIALA26403-25G SIALA26403-5G
Methyl hydrogen adipate, Sigma-Aldrich®
Methyl hydrogen adipate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004418
Número CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0