Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
94128-250G 94128-5G 94128-50G
SIAL94128-250GEA 576 EUR
SIAL94128-250G SIAL94128-5G SIAL94128-50G
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₈H₁₅ClN₂
Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼60 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD03095425
Número CAS: 79917-90-1