Print…
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
92751-250ML 92751-50ML
SIAL92751-250MLEA 543 EUR
SIAL92751-250ML SIAL92751-50ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Fórmula: C₆H₁₂N₂Si
Peso Molecular: 140.26 g/mol
Ponto de ebulição: 209
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 61
Número MDL : MFCD00005280
Número CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3