Print…
Cloreto de p-toluidinio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
89650-100G 89650-500G
SIAL89650-100GEA 107 EUR
SIAL89650-100G SIAL89650-500G
Cloreto de p-toluidinio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de p-toluidinio
Fórmula: C₇H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 239…242 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035497
Número CAS: 540-23-8
EINECS: 208-740-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II