Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
89483-50G-F 89483-5G-F
SIAL89483-50G-FEA 175 EUR
SIAL89483-50G-F SIAL89483-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Fórmula: C₆H₁₁BrN₂
Número MDL : MFCD03427610
Número CAS: 65039-08-9