Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
89320-50G 89320-5G
SIAL89320-50GEA 787 EUR
SIAL89320-50G SIAL89320-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD03093296
Número CAS: 304680-35-1