Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
87929-50G 87929-5G
SIAL87929-50GEA 263 EUR
SIAL87929-50G SIAL87929-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₁₀H₁₉ClN₂
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD03093289
Número CAS: 171058-17-6