Print…
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
852473-25G 852473-5G
SIAL852473-25GEA 108 EUR
SIAL852473-25G SIAL852473-5G
5-Bromouracil, Sigma-Aldrich®
5-Bromouracil
Fórmula: C₄H₃BrN₂O₂
Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 165 °C
Número MDL : MFCD00006017
Número CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425