Print…
Cloreto de piridínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
82800-100G 82800-500G
SIAL82800-100GEA 69.4 EUR
SIAL82800-100G SIAL82800-500G
Cloreto de piridínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de piridínio
Fórmula: C₅H₆ClN
Peso Molecular: 115.56 g/mol
Ponto de ebulição: 222.5
Ponto de Fusão: 144
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012802
Número CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4