Print…
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81845-100MG 81845-25MG
SIAL81845-100MGEA 251 EUR
SIAL81845-100MG SIAL81845-25MG
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Fórmula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Número MDL : MFCD00011921
Número CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0