Print…
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Potassium phthalimide, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium phthalimide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
79790-100G 79790-500G
SIAL79790-100GEA 74.7 EUR
SIAL79790-100G SIAL79790-500G
Phthalimide potassium salt, Sigma-Aldrich®
Phthalimide potassium salt
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6