Print…
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
79760-1G 79760-50G 79760-5G
SIAL79760-1GEA 70.6 EUR
SIAL79760-1G SIAL79760-50G SIAL79760-5G
Phthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II