Print…
Nitrato de Paládio (II), dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
76070-1G 76070-5G
SIAL76070-1GEA 201 EUR
SIAL76070-1G SIAL76070-5G
Nitrato de Paládio (II), dihidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Paládio (II), dihidratado
Fórmula: N₂O₆Pd·2H₂O
Número CAS: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II