Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Trimethylsilylcarbonitrile
73328-250ML-F
73328-50ML-F
SIAL73328-250ML-FEA
1110
EUR
SIAL73328-250ML-F
SIAL73328-50ML-F
Trimethylsilyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl cyanide
Fórmula:
C₄H₉NSi Peso Molecular: 99.21 g/mol Ponto de ebulição: 114 Ponto de Fusão: 11 Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 1 |
Número MDL :
MFCD00001765 Número CAS: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 UN: 3383 ADR: 6.1 I |