Print…
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
69479-25MLEA 559 EUR
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₆H₁₂F₃NOSi
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000411
Número CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d146999835387e9eb6175715ba5453f576eac&vid=4c5df68c2bb042a7be46f8d847bba9b247818475&prid=web&clid=SAPDAM