Print…
Butyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyanoacetic acid butyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
691283-1KG 691283-200KG
SIAL691283-1KGEA 457 EUR
SIAL691283-1KG SIAL691283-200KG
Butyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Butyl cyanoacetate
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Peso Molecular: 141.17 g/mol
Ponto de ebulição: 230.7
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1.001 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001941
Número CAS: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1