Print…
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cyanoacetic acid Allyl Ester, Allyl Cyanoacetate, Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
691186-1KG 691186-200KG 691186-25KG
SIAL691186-1KGEA 1090 EUR
SIAL691186-1KG SIAL691186-200KG SIAL691186-25KG
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Número MDL : MFCD00013817
Número CAS: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4