Print…
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
690708-50G 690708-5G
SIAL690708-50GEA 552 EUR
SIAL690708-50G SIAL690708-5G
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₁₄H₂₇BF₄N₂
Peso Molecular: 310.19 g/mol
Número MDL : MFCD09038853
Número CAS: 244193-56-4