Print…
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
690082-1KG 690082-200KG 690082-25KG
SIAL690082-1KGEA 294 EUR
SIAL690082-1KG SIAL690082-200KG SIAL690082-25KG
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl benzoylacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Número MDL : MFCD00009196
Número CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803