Print…
6-Bromo-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
686409-25G 686409-5G
SIAL686409-25GEA 184 EUR
SIAL686409-25G SIAL686409-5G
6-Bromo-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Número MDL : MFCD01806278
Número CAS: 53078-85-6