Print…
2,3-Diaminophenazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
661376-25G 661376-5G
SIAL661376-25GEA 516 EUR
SIAL661376-25G SIAL661376-5G
2,3-Diaminophenazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminophenazine
Fórmula: C₁₂H₁₀N₄
Número MDL : MFCD00160693
Número CAS: 655-86-7
EINECS: 211-512-0