Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
661120-1G 661120-5G
SIAL661120-1GEA 97.8 EUR
SIAL661120-1G SIAL661120-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Número MDL : MFCD00153086
Número CAS: 50488-42-1