Print…
1-Metil-3-fenil-1-piperazina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: MEFPIP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
648434-1G 648434-5G
SIAL648434-1GEA 111 EUR
SIAL648434-1G SIAL648434-5G
1-Metil-3-fenil-1-piperazina, Sigma-Aldrich®
1-Metil-3-fenil-1-piperazina
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Número MDL : MFCD03411603
Número CAS: 5271-27-2
EINECS: 431-180-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III