Print…
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
644676-1G 644676-5G
SIAL644676-1GEA 50.9 EUR
SIAL644676-1G SIAL644676-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Número MDL : MFCD01318162
Número CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4