Print…
5-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
642517-1G 642517-5G
SIAL642517-1GEA 178 EUR
SIAL642517-1G SIAL642517-5G
5-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
5-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Número MDL : MFCD07787394
Número CAS: 3034-55-7