Print…
4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
641375-25G 641375-5G
SIAL641375-25GEA 546 EUR
SIAL641375-25G SIAL641375-5G
4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃FO₃
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00191363
Número CAS: 319-03-9