Print…
2-Bromo-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
630918-1G 630918-5G
SIAL630918-1GEA 110 EUR
SIAL630918-1G SIAL630918-5G
2-Bromo-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₈BrN
Número MDL : MFCD06798064
Número CAS: 6832-87-7