Print…
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
60539-10G 60539-50G
SIAL60539-10GEA 72.6 EUR
SIAL60539-10G SIAL60539-50G
Potassium tellurite, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Fórmula: K₂TeO₃
Número MDL : MFCD00011379
Número CAS: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II